Key Documents
GF57864189
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
Synonim(y):
B 603120
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 578-641-89
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)