901768
Boron nitride suspension
Synonim(y):
2D-BN, 2D-Boron nitride, 2D-Boron nitride dispersion with nonionic surfactant, 2D-hBN, Hexagonal boron nitride
About This Item
Polecane produkty
opis
100-2000 nm
thickness < 3 layers
Postać
liquid
stężenie
1 mg/mL in H2O
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)