Kluczowe dokumenty
Z247634
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 50 mL
Synonim(y):
High-Alumina Crucible
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 65504
Wysokość
47 mm
pojemność
50 mL
śr. górna
48 mm
Opis ogólny
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)