Kluczowe dokumenty
Z247731
Coors high-alumina crucible cover
diam. 48 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 65611
Średnica
48 mm
Opis ogólny
Pokrywy mogą nie pasować dokładnie do tygli ze względu na nieuniknione różnice grubości ścianek w tyglu.
For Z247634
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2