Z247642
Coors™ high-alumina crucible
High form, capacity 100 mL
Synonim(y):
Tygiel o wysokiej zawartości tlenku glinu
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 65505
Wysokość
61 mm
pojemność
100 mL
śr. górna
58 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)