Kluczowe dokumenty
Z247154
Coors porcelain crucible
High form, capacity 120 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiały
porcelain
rozmiar korka
E
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66110
pojemność
120 mL
górna część śr. zewn. × wys.
70 mm × 56 mm
masa
52 gcase of 24 crucibles weighs approximately 2.75 lbs (excluding packing material)
Opis ogólny
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Cechy i korzyści
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)