Z246794
Zirconium crucible
Straight wall, capacity 55 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Wysokość
41 mm
pojemność
55 mL
grubość
0.035 in.
śr. górna
47 mm
Opis ogólny
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)