Z246727
Zirconium crucible
low form, capacity 20 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Wysokość
30 mm
pojemność
20 mL
grubość
0.035 in.
śr. górna
33 mm
Opis ogólny
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z246727-1EA | 4061833308455 |