Kluczowe dokumenty
GF39888286
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 83mm
Synonim(y):
ZR008685
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 398-882-86
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)