Merck
GF12674213
Zirconium
lump, 4 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.2%
Synonim(y):
ZR006150
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141751
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.2%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 126-742-13
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
4 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)