Key Documents
Z232769
Duran® filtering bottle flask
Synonim(y):
211919105
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type glass hose connector
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211919105
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
535 mm
pojemność
20 L
śr. zewn. kolby
290 mm
śr. wewn. szyjki
70 mm
Opis ogólny
  • Duran® filtering bottle flask is ideal for use as a filtrate collecting vessel during filtration.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Features glass hose connection side-arm to accept 11mm bore tubing.
  • Heavy wall construction facilitates its usage under a high vacuum.
  • Marking spot for sample identification.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)