Z232734
Duran® filtering bottle flask
Synonim(y):
211917301
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
self-standing
Połączenie
joint ST/NS neckI.D. 70 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type glass hose connector
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
DURAN® 211917301
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
360 mm
pojemność
5 L
śr. zewn. kolby
185 mm
śr. wewn. szyjki
70 mm
Opis ogólny
- Kolba filtrująca Duran® jest idealna do stosowania jako naczynie do zbierania filtratu podczas filtracji.
- Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 dla lepszej przejrzystości, odporności chemicznej i minimalnej rozszerzalności cieplnej.
- Posiada szklane ramię boczne do podłączenia węża o średnicy 11 mm.
- Konstrukcja o grubych ściankach ułatwia użytkowanie w warunkach wysokiej próżni.
- Miejsce znakowania do identyfikacji próbki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232734-1EA | 4061832798707 |