rozmiar
1
opakowanie
pkg of 12 ea
wys. × grubość
21 mm × 2 mm
dno śr. zewn. × śr. wewn.
11 mm × 7 mm
górna część śr. zewn. × śr. wewn.
21 mm × 17 mm
Opis ogólny
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)