Kluczowe dokumenty
Z254231
Sigma-Aldrich
Filter Adapter Set
seven black neoprene rubber adapters, sizes 1 through 7
Synonim(y):
Zestaw adaptera filtra, Zestaw adapterów
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
neoprene
rubber
producent / nazwa handlowa
Aldrich
Opis ogólny
Set of seven black neoprene rubber adapters for Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. One of each size 1 through 7. Withstands autoclaving.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)