Kluczowe dokumenty
Z247448
Coors Hirsch funnel
capacity 20 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
opis
Filter Paper Diameter (mm): 13-15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66298
pojemność
20 mL
śr. płytki
16 mm
śr. zewn. górnej części
55 mm
średnica
11 mm, perforated
Opis ogólny
Porcelain with fixed perforated plate. Glazed except for rim.
Zastosowanie
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)