Kluczowe dokumenty
Z247308
Coors Buchner funnel
capacity 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
opis
For Filter Paper Diameter (mm): 35 to 40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66239
Wysokość
100 mm
pojemność
25 mL
śr. płytki
43 mm
średnica
32 mm, perforated
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Zastosowanie
Porcelanowy lejek Coor został wykorzystany do wspomagania filtracji i przepływu kanałowego.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247308-12EA
Z247308-12X1EA
Z247308-1EA4061833308547