Z546461
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 10-20 μm
Synonim(y):
lejek buchnera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
20 mm
pojemność lejka
15 mL
trzon śr.
10 mm
wielkość porów
10-20 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)