Z553093
Aldrich® Buchner funnel with joint and SafetyBarb® hose connector
capacity 60 mL, porosity 10-20 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS24/40
pojemność
60 mL
wielkość porów
10-20 μm porosity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z553093-1EA | 4061832118840 |