Merck
SYNF752475C
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm, porosity: coarse
Synonim(y):
Synthware F752475C, fritted glass funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F752475C
śr. zewn. płytki
75 mm
wielkość porów
40-60 μm
Opis ogólny
O.D. of disc is 24 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.