Z126128
Ace mineral oil bubbler
capacity 40 mL, inner tube O.D. 7 mm
Synonim(y):
bubblery naukowe, bąbelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 876214
pojemność
40 mL
śr. zewn. rurki wewnętrznej
7 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With threaded nylon bushing and adjustable 7mm O.D. inner tube.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z126128-1EA | 4061832347189 |