Z553875
Aldrich® safety bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 15 mL , fill mark
Synonim(y):
bubblery naukowe, bąbelki, pęcherzyki bezpieczeństwa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
pojemność
15 mL , fill mark
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Built-in flash arrester bulb prevents backflow. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z553875-1EA | 4061832118888 |