About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate
sterylność
sterile; irradiated
Właściwości
autoclavable: no
producent / nazwa handlowa
IBI ACCFL0002
Opis ogólny
3-cylindrowa pułapka pęcherzykowa IBI została zaprojektowana do użytku w połączeniu z systemami kuwet przepływowych IBI. Dostarczana jest w komplecie z 3-kanałową komorą przepływową FLCAS0001 i może być zakupiona oddzielnie i używana z innymi komponentami komory przepływowej IBI.
3-cylindrowa pułapka pęcherzykowa wykonana jest z poliwęglanu i jest urządzeniem jednorazowego użytku, które jest napromieniowane (sterylizowane) i gotowe do użycia. Jej podstawową funkcją jest usuwanie pęcherzyków powietrza z rurek systemu komórek przepływowych, zanim dotrą one do komórki wzrostowej. Pułapka bąbelkowa pomaga również wyeliminować pulsacje, które mogą wystąpić w przepływie z powodu działania pompy perystaltycznej.
3-cylindrowa pułapka bąbelkowa pomieści jedną 3-kanałową komorę przepływową lub trzy konwertowalne komory przepływowe. Ponieważ każdy cylinder jest oddzielny, nie wszystkie cylindry muszą być podłączone do systemu celi przepływowej.
3-cylindrowa pułapka pęcherzykowa wykonana jest z poliwęglanu i jest urządzeniem jednorazowego użytku, które jest napromieniowane (sterylizowane) i gotowe do użycia. Jej podstawową funkcją jest usuwanie pęcherzyków powietrza z rurek systemu komórek przepływowych, zanim dotrą one do komórki wzrostowej. Pułapka bąbelkowa pomaga również wyeliminować pulsacje, które mogą wystąpić w przepływie z powodu działania pompy perystaltycznej.
3-cylindrowa pułapka bąbelkowa pomieści jedną 3-kanałową komorę przepływową lub trzy konwertowalne komory przepływowe. Ponieważ każdy cylinder jest oddzielny, nie wszystkie cylindry muszą być podłączone do systemu celi przepływowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)