Kluczowe dokumenty
Z741750
3-channel flow cell
Cell Only, γ-irradiated, Sealed
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
sterylność
γ-irradiated
producent / nazwa handlowa
IBI ACCFL0001
Opis ogólny
3-kanałowa komora przepływowa IBI (dawniej 3-kanałowa komora przepływowa Stovall) została zaprojektowana jako jednorazowe, niedrogie, sterylne 3-kanałowe urządzenie do tworzenia biofilmów. Urządzenie to pozwala na bezpośrednie, nieniszczące badanie biofilmów w czasie rzeczywistym za pomocą tradycyjnego transmisyjnego mikroskopu świetlnego lub skaningowego konfokalnego mikroskopu laserowego, który tworzy trójwymiarowy obraz biofilmu.
3-kanałowa komora przepływowa jest napromieniowana promieniami gamma i dostarczana w komplecie z pułapką pęcherzykową (ACCFL0002) oraz rurkami pompy perystaltycznej i rurkami łączącymi. 3-kanałowa kuweta przepływowa zawiera szklaną pokrywę #1. Spód tej pokrywy jest miejscem, w którym biofilm będzie się przyczepiał i rozwijał. Po zakończeniu eksperymentu szkiełko nakrywkowe jest przecinane za pomocą ręcznego noża do szkła (ACCFL0014) i usuwane wraz z biofilmem.
Cechy i korzyści
  • 3 oddzielne kanały pozwalają na jednoczesny wzrost 3 indywidualnych biofilmów w tej samej komorze.
  • Tylko 3-kanałowa komora - bez rurki w zestawie.
  • Komora jest sterylizowana (napromieniowana promieniami gamma) i gotowa do użycia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)