Kluczowe dokumenty
Z741765
Convertible flow cell
Cell Only, Glass Cover Slip, sterile; γ-irradiated
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
Flow Cell ONLY. No tubing included.
producent / nazwa handlowa
IBI CFCAS0003
Opis ogólny
Konwertowalne komory przepływowe IBI oferują większą wszechstronność w badaniach nad biofilmami. Pojedyncza komora o pojemności 7,7 cm3 ma zdejmowaną i ponownie zakładaną górną część, która umożliwia badaczowi umieszczanie próbek testowych bezpośrednio w komorze przepływowej, takich jak polimery, metale lub inne materiały/urządzenia. Te próbki testowe mogą być następnie wystawione na działanie kultur będących przedmiotem zainteresowania poprzez wstrzyknięcie przez przegrodę znajdującą się w górnej części ramy komory. Konwertowalna komora przepływowa ma dwie opcje zdejmowanych pokryw, szklaną pokrywę ślizgową lub plastikową pokrywę ślizgową APET z powłoką TCT. Pokrywa APET zapewnia lepsze przyleganie do powierzchni dla niektórych rodzajów biofilmów.
Zdejmowane pokrywy pozwalają również badaczowi na pokrycie szklanej lub plastikowej pokrywy różnymi materiałami: takimi jak zasiane komórki, białka, folie polimerowe i / lub ECM do eksperymentów testujących reakcję biofilmów lub komórek na różne materiały. Podobnie jak w przypadku innych komórek przepływowych IBI, konwertowalna komórka przepływowa umożliwia użytkownikowi monitorowanie biofilmu w czasie rzeczywistym za pomocą standardowej lub konfokalnej mikroskopii laserowej. Dostępne są kompletne zespoły konwertowalnych komórek przepływowych i pojedyncze komórki, które są napromieniowane promieniami gamma. Urządzenia są jednorazowego użytku i nie mogą być sterylizowane w autoklawie w celu ponownego użycia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1