Kluczowe dokumenty
Z802174
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 120 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 170-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
wys. × szer. × śr.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
120 μL
długość ścieżki
1 mm
Opis ogólny
2 polerowane okna; Makro, z rurkami wlotowymi/wylotowymi
2 windows polished aperture.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)