Merck
20433-U
Supelco
Manual Bubble Flowmeter (Standard Version)
flow meter volume 100 mL, pkg of 1 ea
Synonim(y):
PRZEPŁYWOMIERZ 100CC
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność przepływomierza
100 mL
Opis ogólny
Przepływomierz bąbelkowy to prosty i precyzyjny sposób pomiaru natężenia przepływu gazów. Określa on objętościowe natężenie przepływu poprzez pomiar czasu potrzebnego strumieniowi gazu do przemieszczenia bańki mydlanej przez określoną objętość. Przepływomierze bąbelkowe mogą być używane do sprawdzania przepływu rozdzielacza lub detektora lub do kalibracji pomp osobistych w celu dokładnego pobierania próbek powietrza.
The most basic configuration of a bubble flowmeter is a calibrated tube, a stopwatch, and a good eye. The bubble is timed as it moves up the calibrated tube between two markings. Flow tubes are graduated as follows:
  • 10 mL tube in 1 mL increments
  • 25 mL tube in 5 mL increments
  • 50 mL tube in 10 mL increments
  • 100 mL tube in 20 mL increments
Includes glass flow tube with two magnetic clamps, a short piece of Tygon tubing and a squeeze bulb. Stand not included.
Zastosowanie
Przepływomierz pęcherzykowy może być używany do ręcznego sterowania przepływem na wylocie systemu podczas analizy perfluorobutanu (PFB) w wydychanym powietrzu szczura przy użyciu systemu komory oddechowo-metabolicznej i metody GC-MS.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20433-U4061838766779