Kluczowe dokumenty
23771
Supelco
KIT-CAPILLARY GAS FLOW BUBBLE METER, STAND INCLUDED
Synonim(y):
Manual Bubble Flowmeter (Capillary Version)
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
Opis ogólny
Przepływomierz bąbelkowy to prosty i precyzyjny sposób pomiaru natężenia przepływu gazów. Określa on objętościowe natężenie przepływu poprzez pomiar czasu potrzebnego strumieniowi gazu do przemieszczenia bańki mydlanej przez określoną objętość.
This 0.5 mL bubble flowmeter allows the true split ratio to be determined by measuring actual flow rate. The flow tube is graduated in 0.01 mL increments to allow for the low flows typical of capillary GC applications. The flow tube is held by two magnetic clamps so the unit can be attached to any metal surface for easy storage. A version that includes a sampling stand is offered for added portability.
Zastosowanie
Przepływomierz pęcherzykowy może być używany do ręcznej kontroli przepływu na wylocie systemu podczas analizy perfluorobutanu (PFB) w wydychanym powietrzu szczurów przy użyciu systemu komory oddechowo-metabolicznej i metody GC-MS. Przepływomierze pęcherzykowe mogą być używane do sprawdzania przepływu rozdzielacza lub detektora lub do kalibracji pomp osobistych w celu dokładnego pobierania próbek powietrza.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The accuracy of the bubble meter method for gas flow measurements.
Levy A.
Journal of Scientific Instruments, 41 (7), 449-453 (1964)
Steinar Uran et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 39(3-4), 746-751 (2005-06-21)
Sonazoid is a new contrast agent for ultrasound imaging comprising an aqueous suspension of lipid-stabilised perfluorobutane (PFB) gas microbubbles. A respiration-metabolism chamber system was developed to collect exhaled air following intravenous administration of Sonazoid to rats. Analysis of PFB in