23326
Supelco Rotameter
flow rate 0-454 mL/min, with needle valve
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
Polecane produkty
Parametry
0-454 mL/min flow rate
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rotametry nadają się do pomiaru niskich przepływów. Mogą być używane tylko z czystymi cieczami. Typowy rotametr ma zwężającą się rurkę dozującą, która jest zamontowana pionowo z małym końcem na dole i pływakiem, który może swobodnie poruszać się w rurce. Mierzona ciecz wpływa do dolnej części rurki, przepływa w górę wokół pływaka i wypływa u góry. Wzrost i spadek przepływu powoduje, że pływak odpowiednio podnosi się lub opada. Natężenie przepływu jest zatem określane przez bezpośrednią obserwację położenia pływaka w rurce pomiarowej.
This rotameter is designed for the accurate regulation of gas flow, providing measurement at the same time. This versatile unit includes four interchangeable floats, each with a different working range. Simply install the float required for the application. Standard flow tables in mL/min at STP are included.
The rotameter is easy to mount. Alternatively, it can be installed on a tripod assembly (order tripod assembly separately). Available with or without needle valve.
Specifications:
Float Upper Flow Rates
0-33 mL/min. Rotameter
0-110 mL/min. Rotameter
0-246 mL/min. Rotameter
0-454 mL/min. Rotameter
The rotameter is easy to mount. Alternatively, it can be installed on a tripod assembly (order tripod assembly separately). Available with or without needle valve.
Specifications:
- Max. Pressure: 200 psig (13.8 bar)
- Max. Temp.: 250 °F (121 °C)
- Connections: 1/8 in. female NPT (use connector to male NPT fittings to connect into gas delivery system)
Float Upper Flow Rates
0-33 mL/min. Rotameter
- Glass Float: 6 mL/min.
- Sapphire Float: 8 mL/min.
- Stainless Steel Float: 17 mL/min.
- Carboloy Float: 33 mL/min.
0-110 mL/min. Rotameter
- Glass Float: 19 mL/min.
- Sapphire Float: 30 mL/min.
- Stainless Steel Float: 61 mL/min.
- Carboloy Float: 110 mL/min.
0-246 mL/min. Rotameter
- Glass Float: 49 mL/min.
- Sapphire Float: 73 mL/min.
- Stainless Steel Float: 137 mL/min.
- Carboloy Float: 246 mL/min.
0-454 mL/min. Rotameter
- Glass Float: 92 mL/min.
- Sapphire Float: 140 mL/min.
- Stainless Steel Float: 264 mL/min.
- Carboloy Float: 454 mL/min.
Zastosowanie
Skalibrowany rotametr Supelco nadaje się do mieszania gazów medycznych z tlenem lub azotem.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the