Kluczowe dokumenty
22550-U
Modular Rotameter
Synonim(y):
HIGH FLOW FLOWMETER KIT
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
Polecane produkty
Parametry
38-1250 mL/min flow rate
Opis ogólny
Rotametry nadają się do pomiaru niskich przepływów. Mogą być używane tylko z czystymi cieczami. Posiada zwężającą się rurkę dozującą, która jest zamontowana pionowo z małym końcem na dole i pływakiem, który może swobodnie poruszać się w rurce. Mierzona ciecz wpływa do dolnej części rurki, przepływa w górę wokół pływaka i wypływa u góry. Wzrost i spadek przepływu powoduje, że pływak odpowiednio podnosi się lub opada. Natężenie przepływu jest zatem określane przez bezpośrednią obserwację położenia pływaka w rurce pomiarowej.
The modular design of this rotameter allows the unit to be quickly converted to monitor different flow ranges. Each unit includes a rotameter body and two modules, each with two floats installed inside the flow tube (each float has a different working range). The floats are never touched. Instead, the module is simply interchanged.
Connections are 1/8 in. female NPT. Use connector to male NPT fittings to connect into gas delivery system. The rotameter can be installed on a tripod assembly (order tripod assembly separately).
Low Flow Kit (Cat. No. 22549)
Module 1
High Flow Kit (Cat. No. 22550-U)
Module 1
Connections are 1/8 in. female NPT. Use connector to male NPT fittings to connect into gas delivery system. The rotameter can be installed on a tripod assembly (order tripod assembly separately).
Low Flow Kit (Cat. No. 22549)
Module 1
- Glass Float: 6-60 mL/min.
- Stainless Steel Float: 15-150 mL/min.
- Sapphire Float: 11-110 mL/min.
- Carboloy Float: 30-300 mL/min.
High Flow Kit (Cat. No. 22550-U)
Module 1
- Glass Float: 38-380 mL/min. - Dark Brown float
- Stainless Steel Float: 84-840 mL/min. - metallic float
- Sapphire Float: 54-540 mL/min. -Red float
- Carboloy Float: 125-1250 mL/min. -metalic float
Zastosowanie
Skalibrowany rotametr Supelco nadaje się do mieszania gazów medycznych z tlenem lub azotem.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the