Z156566
Aldrich® mineral-oil bubbler
threaded vacuum stopcock
Synonim(y):
bubblery naukowe, bąbelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Opis ogólny
With threaded vacuum stopcock and serrated inlet/outlet tubes. For controlling and monitoring gas flow at low (<2 psi) pressures.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z156566-1EA | 4061833303375 |