Key Documents
Z104329
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
5-7 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC