Z551880
Aldrich® in-line oil bubbler with SafetyBarb® hose connectors
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
bełkotki liniowe, bubblery naukowe, bąbelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS14/20
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z551880-1EA | 4061832118499 |