Key Documents
Z548774
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Wysokość
430 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)