Kluczowe dokumenty
Z304484
Quickfit® pressure equalising dropping funnel
capacity 100 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 19/26, female joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
DE100/22
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
female joint: ST/NS19/26
male joint: ST/NS19/26
Właściwości
Pear-shaped
producent / nazwa handlowa
Quickfit DE 100/22
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
100 mL
Opis ogólny
With GP Rotaflo stopcocks
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)