Z548634
Aldrich® addition funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
lejek szklany, szklane lejki, szklany lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Wysokość
320 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)