Kluczowe dokumenty
Z285528
Sigma-Aldrich
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Właściwości
CSA approved
for flask size 5 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100A MIC5
dostępność
not available in EU
not available in EU
moc wyjściowa
12 watts
Opis ogólny
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)