Kluczowe dokumenty
Z243248
Sigma-Aldrich
Ace powder dispensing funnel
capacity 250 mL
Synonim(y):
lejek w proszku, szklane lejki, szklany lejek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 723435
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For powders and solids up to 25 mesh. Features a flexible PTFE screw thread wrapped on a precision PTFE-ceramic shaft contained within a precision bore housing. Completely inert materials allow flushing with solvents. No.15 Ace-Thred affords easy disassembly and cleaning.
Note: This funnel operates on a screw feed principal. The rate or amount of powder added is controlled by turning the knob which feeds the powder into the funnel like a conveyor.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z243248-1EA4061832349008