Z550760
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
conical
pojemność
250 mL
otwór kurka
2 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550760-1EA | 4061832118383 |