Z550574
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint stopper14/20
opis
conical
pojemność
25 mL
otwór kurka
2 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550574-1EA | 4061837635991 |