Kluczowe dokumenty
Z304239
Quickfit® separating funnels
50 mL, pear-shaped, PTFE stopcock, cone joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
D2/11
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE stopcock
pear-shaped
Połączenie
joint ST/NS support sockets14/23
joint: ST/NS cone14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit D2/11
opakowanie
1 ea of
dostępność
not available in USA and Canada
otwór kurka
2 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Podczas ekstrakcji ciecz-ciecz dwie niemieszające się ciecze rozdzielają się na różne warstwy, w których ciecz o większej gęstości gromadzi się w dolnej części naczynia i może być odprowadzana przez kurek. Trzpień lejka ma zintegrowane szlifowane złącze stożkowe, co ułatwia jego podłączenie do połączonego zestawu szklanego.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4800 typ 2
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 zgodnego z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
  • Trzon lejka ma zintegrowane szlifowane złącze stożkowe
  • Z wymiennym zaworem odcinającym z PTFE
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)