BR140005
BRAND® separating funnel with screw cap
size 250 mL, polypropylene
Synonim(y):
Funnels, Separating funnels
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical PTFE stopcock
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 140005
rozmiar
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG