Kluczowe dokumenty
Z503231
Sigma-Aldrich
Funnel holder
Double
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
Właściwości
Holds 1 x 25 to 152 mm diameter funnel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18242-0000
Opis ogólny
Holds 76 to 152 mm diameter funnels. Comes with removable inner ring that can hold smaller funnels between 25 to 76 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)