Z178217
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 480 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14697-0000
Długość
79.7 mm
pojemność
480 mL
Średnica
152.4 mm
śr. zewn. trzonu
19.1 mm
Opis ogólny
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178217-3EA | 4061832262697 |