Z178187
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 30 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14694-0000
Długość
38.1 mm
pojemność
30 mL
Średnica
54.0 mm
śr. zewn. trzonu
14.3 mm
Opis ogólny
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178187-6EA | 4061832262673 |