Z189812
1591 lejek przemysłowy i laboratoryjny
white polyethylene, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
white polyethylene
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14716-0000
lejek wys. × śr. zewn.
13 cm × 36 cm
trzon wys. × śr. zewn.
14 cm × 5.1 cm
Opis ogólny
Molded, 1/4 in. PE funnel provides a greater range of chemical resistance. Fits any 2 in. drum opening.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z189812-1EA | 4061832257532 |