Key Documents
Z178209
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 180 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F14696-0000
Długość
104.8 mm
pojemność
180 mL
Średnica
101.6 mm
śr. zewn. trzonu
19.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)