Z420018
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 65 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14660-0065
trzon dł.
25 mm
śr. zewn. trzonu
15 mm
śr. wewn. górnej części
65 mm
Opis ogólny
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420018-1PAK | 4061832264301 |