BR148045
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 180 mm, bottom diam. 40 mm
Synonim(y):
Funnels, Powder funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 148045
średnica dna
40 mm
śr. górna
180 mm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Lejek do proszków1191 jest idealny do przenoszenia proszków.
- Wykonane z odpornego na uszkodzenia polipropylenu lejki do ogólnych zastosowań laboratoryjnych mają krótki, szeroki trzon, który ułatwia optymalną filtrację.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR148045-1EA | 4061831864489 |