Kluczowe dokumenty
Z420042
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 150 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14660-0150
trzon dł.
25 mm
śr. zewn. trzonu
29 mm
śr. wewn. górnej części
150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1