Kluczowe dokumenty
Z328898
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 7 mm, bar diam. 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE-coated
cylindrical
producent / nazwa handlowa
BRAND 137106
BRAND
Długość
7 mm
śr. pręta
2 mm
Opis ogólny
Cylindryczne mieszadła magnetyczne 1191 zostały zaprojektowane z myślą o optymalnej wydajności mieszania, charakteryzując się gładkim, okrągłym kształtem, który zwiększa efektywność mieszania. Ich rdzenie magnetyczne Alnico V są chronione wytrzymałą powłoką PTFE (politetrafluoroetylen), zapewniającą trwałość i odporność na uszkodzenia chemiczne. Mieszadła te są szczególnie skuteczne w przypadku dużych objętości lub gęstych mieszanin, dzięki czemu idealnie nadają się do różnych zastosowań laboratoryjnych.
Cechy i korzyści
  • Cylindryczne mieszadła magnetyczne1191 są okrągłe i mają gładką powierzchnię.
  • Rdzenie magnetyczne Alnico V są pokryte wysokiej jakości, odporną na pęknięcia powłoką PTFE (politetrafluoroetylen).
  • Idealne do dużych objętości lub bardzo lepkich mieszanin.
Inne uwagi
BR137106 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)